Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11943213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11943213 1 L 1 litro
11953213 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11943213 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1411.1000
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza en aplicaciones de laboratorio en titulaciones. La solución de hidróxido sódico, 0,1 M, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza para aumentar la alcalinidad de una mezcla, neutralizar ácidos y producir sales de sodio. 1 l de solución tiene 4 g de NaOH. Cumple con las normas ASTM D-3712 y D-4047.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH >13
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0.1M
Densidad 1.01g/mL
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40,00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4g de NaOH por 1 l de H2O
Normalidad 0,1 N (±0,0002, 20 °C)
Olor Inodoro
Envase Frasco de plástico
Disolvente o matriz Agua
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide