Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558050 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10141860 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10637032 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10224630 10 L Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10558050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7660/17
Solicitar formato a granel o personalizado
HNaO, número CAS: 1310-73-2, aetznatrón, ascarita, sosa cáustica, sosa, cáustico, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido de sodio na oh, solución de hidróxido de sodio, cáustico blanco, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido de sodio, 3548, 39,997 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, número CAS-1310-73-2, aetznatron, ascarita, soda cáustica, sosa cáustica, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, cáustica blanca, 1 l, 100 grados C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido sódico, 3548, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido