Learn More
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, Flakes, Honeywell™
Código de producto. 15695650 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695650 10 kg Drum with inliner 10 Kg
15605660 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695650 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 48402410KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade, flakes, 97%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
pH Alkaline
Color Colorless
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 319°C
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13g/cm3 at 20°C
Cantidad 10 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Olor Odorless
Envase Drum with inliner
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Forma física Sólido