Learn More
Hidróxido sódico, Puriss, p.a., reactivo ACS, K al ≤ 0,02 %, ≥ 98,0 % (T), Pellets, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
| Color | Incoloro |
| Punto de ebullición | 1,390°C (1,013 hPa) |
| CAS | 1310-73-2 |
| Punto de fusión | 319°C |
| % máx. CAS | 1 |
| Fórmula molecular | HNaO |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Densidad | 2.13 g/cm3 (20°C) |
| Sinónimo | Caustic soda |
| Mostrar más |