Learn More
Hidróxido sódico, puro, solución patrón de 1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Lata de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706341 1 L Frasco de plástico 1 LT
10784074 5 L Tambor de plástico 5 LT
11974131 25 L Lata de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 10706341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40€
    50.65€ / 1 litros
    Ahorro 6.75€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.998 to 1.002N (20°C)
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.0400g/mL
Índice Merck 15, 8761
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 1N standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide