Learn More
Hidróxido sódico, pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413117 10 kg 10000 g
15423117 2.5 kg 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16037.0C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
El hidróxido de sodio se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones a gran escala, como la fabricación de pulpa y papel, en la producción de jabón y detergentes, así como en el tratamiento de agua. Encuentra aplicación en la hidrólisis basada en bases de ésteres, amidas y haluros de alquilo. También se utiliza como agente de limpieza industrial, como aditivo en el lodo de perforación para aumentar la alcalinidad de la bentonita en la industria petrolera y como un poderoso desengrasante en utensilios de cocina de acero inoxidable y vidrio. Se utiliza en la técnica de secuenciación de ADN Maxam-Gilbert, en el procesamiento de chocolate y cacao, en el procesamiento de refrescos, en la producción de colorante de caramelo y para espesar helados. Se utiliza a menudo para neutralizar ácidos y preparar sales de sodio de reactivos. Forma una solución con dodecil sulfato de sodio y juega un papel importante para la descontaminación de micobacterias.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El hidróxido sódico se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones a gran escala, como la fabricación de celulosa y papel, en la producción de jabón y detergentes, así como en el tratamiento de aguas. Se aplica en la hidrólisis dir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 40.00
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC hidróxido sódico
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 14
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 318°C
Densidad 2.13
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Cantidad 10 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Olor Odorless
Forma física Sedimentos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, pellets
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Disodium carbonate