Learn More
Monohidrato de hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15690550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15690550 100 g 100 g
15600560 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15690550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 01968100G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,9995 % (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12200-64-5
Fórmula molecular H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 58.012
Número MDL MFCD00149229
Clave InChI JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
Nombre IUPAC sodio;hidróxido;hidrato
SMILES O.[OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Monohydrate
Fórmula lineal NaOH · H2O
Número UN 1823
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
Grado TraceSELECT
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide monohydrate