Learn More
Sodium hydroxide, Microprills, ≥98.5%, Honeywell™
Código de producto. 15620830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15620830 6 x 2.5 kg paquete de 6
15610830 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15620830 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 063066X2.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microprills,≥98.5%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Nombre de nota Microprills, ≥98.5%
Punto de ebullición 1,390°C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1823
Densidad 2.13 g/cm3
Información de solubilidad Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Cantidad 6 x 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00
Porcentaje de pureza >98.5%
Envase Poly Bottle
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Forma física Microprills