Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Número UN | 1823 |
| Información de solubilidad | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
| Envase | Poly bottle |
| Densidad del vapor | >1 (vs air) |
| Presión de vapor | 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C) |