Learn More
Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10544901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
25 ML
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10544901 5 L Tambor de plástico 5 LT
10175150 25 mL Frasco de plástico 25 ML
10771974 1 L Frasco de plástico 1 LT
10781321 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10043313 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10544901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259860050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    136.65€ / 5 litros
    Ahorro 20.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Blanco a gris
Nombre de nota 50 wt% solution in water
Punto de ebullición 145.0°C
Punto de fusión 12.0°C
Fórmula lineal NaOH
Número UN 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.5000g/mL
Índice Merck 15, 8761
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.5
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide