Learn More
Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 33 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10672603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
25 LT
5 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672603 500 mL Frasco de plástico 500 ML
10536413 5 L Tambor de plástico 5 LT
11628318 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358625000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
Punto de ebullición 120.0°C
Punto de fusión 8.0°C
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.3600g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 32.5 to 33.5% (total base)
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.36
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 33wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide