Learn More
Hidróxido sódico, certificado AR de análisis, perla, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 14 |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 1390 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Punto de fusión | 318 °C |
| Fórmula molecular | HNaO |
| Número MDL | 3548 |
| Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.