Learn More
Hidróxido de sodio, certificado AR Para análisis, solución al 46-51%, certificada AR , Fisher Chemical™
Código de producto. 10376290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376290 25 L Recipiente de plástico 25 LT
10502343 100 mL Frasco de plástico HDPE 100 ML
10010650 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
10795721 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10366290 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10376290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4930/25
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 13
Punto de ebullición 145 °C
Punto de fusión 12 °C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Densidad del vapor > 1.0
Presión de vapor 14mmHg
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide