Learn More
Hidróxido sódico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 g
500 g
paquete de 6
15672130 25 g 25 g
15682130 500 g 500 g
15652130 1 kg 1 Kg
15662130 2.5 kg 2.50 Kg
15692130 6 x 500 g paquete de 6
5 options
Código de producto. 15672130
Marca: Honeywell-Fluka 22146525G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, sedimentos, ≥ 97,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Fórmula lineal NaOH
Número UN 1823
Información de solubilidad Soluble in water, 1260 g/L at 20°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.