Learn More
Hidróxido de sodio, 98%, puro, en escamas
Código de producto. 15264834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
25 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15264834 25 kg 25 KG
15244834 2.5 kg 2.50 KG
15254834 10 kg 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15264834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    296.00€ / 25 Kg
    Ahorro 25.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaOH
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Tambor de fibra
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación