Learn More
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408458 25 kg Tambor de fibra 25 KG
10743591 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10338630 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10104473 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13408458 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206060250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    386.00€ / 25 Kg
    Ahorro 12.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 25 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica
Envase Tambor de fibra
Forma física Pellet
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide