Learn More
Hidróxido sódico, 97+ %reactivo ACS, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 KG
25 g
500 GR
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10460394 1 kg 1 KG
10197850 25 g 25 g
10475091 500 g 500 GR
10187850 2.5 kg 2.50 KG
10776232 10 kg 10 KG
11964131 25 kg 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10460394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    39.65€ / 1 Kg
    Ahorro 8.15€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Índice Merck 15, 8761
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol,insoluble in acetone
Cantidad 1 kg
Peso molecular (g/mol) 40
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 1mbar at 700°C
Forma física Sedimentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.