Learn More
Hidróxido sódico, solución 5N, reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Código de producto. 15395502 Tienda Avantor Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15395502 4 L Poly Bottle 4 litros
15558354 1 L Frasco de boca estrecha de polietileno 1 litro
15568354 19 L Frasco de polietileno 19 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15395502 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 566803
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Producido conforme a las directrices de GMP, pero cuyo producto no tiene compendios de USP/NF.
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide, 5N Solution
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Biotech Reagent
Envase Poly Bottle
Gravedad específica 1L = 1.17kg