Learn More
Hidróxido sódico, 35%, Chem Lab™
Código de producto. 11989222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
11989222 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11989222 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1447.5000
Especificaciones
pH >13
Color Incoloro
Concentración 473g NaOH/l H2O
Densidad 1.329g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 5 L
Olor Odorless
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 35 weight % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide