Learn More
Hidróxido sódico, 1,2 M, Reagecon™
Código de producto. 11582962 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
11582962 25 L 25 litros
1 options
Código de producto. 11582962 Proveedor Reagecon N.º de proveedor S212025
Especificaciones
Concentración 1.2M
Cantidad 25 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE 1.2N (1.2M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide