Learn More
Sodium Hydroxide, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15610820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15610820 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 15610820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 062081KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
for the manufacture of mirrors, pellets, Cl <0.007%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
pH Alkaline
Color Colorless
Nombre de nota For the manufacture of mirrors, pellets, Cl <0.001%
Punto de ebullición 1390°C (1013 hPha)
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 319°C
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Número MDL MFCD00003548
Número UN UN1823
Densidad 2.13g/cu.cm at 20°C
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 kg
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de plástico
Densidad del vapor >1 (vs air)
Presión de vapor 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forma física Sólido