Learn More
Hidróxido sódico, solución patrón de 0,2 N, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
| Color | Incolora |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Fórmula molecular | HNaO |
| Fórmula lineal | NaOH |
| Concentración | 0.1996 to 0.2004N |
| Número MDL | MFCD00003548 |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Índice Merck | 15, 8761 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.