Learn More
Hidróxido sódico, solución patrón de 0,2 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10137983 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10554901 500 mL Frasco de plástico 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10137983 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 349680025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.15€
    48.40€ / 2.5 litros
    Ahorro 3.75€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.1996 to 0.2004N
Número MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.0100g/mL
Índice Merck 15, 8761
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.99
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.01
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.