Learn More
Hexanoato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10585100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10585100 10 g 10 g
10038289 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437540100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10051-44-2 ∣ C6H11NaO2 ∣ 138.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10051-44-2
Fórmula molecular C6H11NaO2
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD00059056
Clave InChI UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
Nombre IUPAC sodio;hexanoato
SMILES [Na+].CCCCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexanoate
Punto de fusión 231.2°C to 233.8°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max. ()
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanoate, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.