Learn More
Edetato de sodio, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11464809 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464809 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11464809 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 3005900
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
CAS 64-02-8
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8
Cantidad 1 L
Sinónimo sodium edetate, edetate sodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, sequestrene, edta tetrasodium, sodium edta, tetrasodium edetate, aquamollin, complexone, irgalon
Clave InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Peso molecular (g/mol) 380.17
PubChem CID 6144