Learn More
Sulfato de dodecilo de sodio, solución al 10 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845428 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845428 1 L Frascos Nalgene 1 litro
15825428 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15835428 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15845428 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J77504.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecylsulfate
Forma física Solución
Concentración solución al 10%
Cantidad 1 L
Envase Frascos Nalgene
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo