Learn More
Sulfato de dodecilo de sodio, solución al 10 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825428 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825428 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15835428 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
15845428 1 L Frascos Nalgene 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15825428 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J77504.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecylsulfate
Forma física Solución
Concentración solución al 10%
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio