Learn More
Sulfato de dodecilo sódico (SDS), polvo blanco, electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10593355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10593355 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
10593335 100 g Frasco de vidrio 100 g
10356463 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10593355 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.72€
    584.00€ / 5 Kg
    Ahorro 78.72€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Para procedimientos de extracción de proteínas y geles de poliacrilamida SDS | CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Para procedimientos de extracción de proteínas y geles de poliacrilamida SDS
  • Detergente sin ADNasa y ARNasa para procedimientos de extracción de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida
  • SDS es un detergente de uso común en la purificación de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida (PÁGINA)
  • SDS desnaturaliza las proteínas al interrumpir los enlaces no covalentes de proteína
  • Se ha probado la funcionalidad de su uso en electroforesis
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0,1 máx. (0,1% de solución) a 280nm, 0,4 máx. (solución del 0,1%) a 230nm
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
Color Blanco
CAS 151-21-3
Forma física Sólido
Punto de fusión 206 °C
pH Desde 8,5 hasta 10
Cantidad 5 kg
Identificación Superar pruebas
Envase Balde de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ARNasa ni ADNasa
Intervalo de porcentaje de ensayo (como sulfato de alcohol graso) > =99 %
Notas del porcentaje del ensayo (como sulfato de alcohol graso) >=99 %
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Índice Merck 15, 8768
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.