Learn More
Sulfato de dodecilo sódico (SDS), polvo blanco, electroforesis, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Para procedimientos de extracción de proteínas y geles de poliacrilamida SDS
- Detergente sin ADNasa y ARNasa para procedimientos de extracción de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida
- SDS es un detergente de uso común en la purificación de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida (PÁGINA)
- SDS desnaturaliza las proteínas al interrumpir los enlaces no covalentes de proteína
- Se ha probado la funcionalidad de su uso en electroforesis
- Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbancia | 0,1 máx. (0,1% de solución) a 280nm, 0,4 máx. (solución del 0,1%) a 230nm |
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Color | Blanco |
| CAS | 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 |
| Forma física | Sólido |
| Punto de fusión | 206 °C |
| pH | Desde 8,5 hasta 10 |
| Cantidad | 100 g |
| Identificación | Superar pruebas |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?