Learn More
Sulfato de dodecilo de sodio (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865308 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Caja de cartón
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15865308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15865168 500 g Frasco de plástico 500 g
15875308 5 kg Caja de cartón 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865308 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18220.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    108.65€ / 1 Kg
    Ahorro 15.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión ∼206°C
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate