Descripción
- Se utiliza para solubilizar y desnaturalizar proteínas para PAGE desnaturalizante
- La mayoría de las proteínas se unen a SDS en una proporción de 1,4 g de SDS por gramo de proteína
- Las cargas intrínsecas a la proteína se vuelven insignificantes en comparación con la carga negativa global proporcionada por el SDS unido
- La relación carga/masa es esencialmente la misma para cada proteína y migrará en el gel basándose únicamente en su tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SODIUM DODECYL SULFATE |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 180°C to 210°C |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C12H25NaO4S |
| Fórmula lineal | C12H25O4SNa |
| Número MDL | MFCD00036175 |
| Sinónimo | dodecilsulfato de sodio, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal |
| Información de solubilidad | Soluble in water (200mg/mL - clear, faint yellow solution), and ethanol (0.1g/10 mL). |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium Dodecyl Sulfate, ultra pure
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate