Learn More
MP Biomedicals Monohidrato de desoxicolato sódico, 25 g
Código de producto. 17851391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17851391 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17851391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219993325
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El monohidrato de desoxicolato sódico es un potente agente de solubilización que se utiliza en la solubilización de la sintetasa de estrógenos a partir de microsomas placentarios humanos.
  • El monohidrato de desoxicolato sódico se ha utilizado en un estudio para:
    • evaluar un método para la inmovilización de la lipoxigenasa en una matriz de gel de alginato-silicato
    • Investigue la disolución in vitro de piedras de la vesíc
Especificaciones
Color Blanco
CAS 145224-92-6
Punto de ebullición Indefinido
Punto de fusión >300 °C
Cantidad 25 g
Número MDL MFCD00150750
Beilstein 3643164
Peso molecular (g/mol) 432.577 g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate