Learn More
Cromato de sodio tetrahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El cromato de sodio tetrahidrato se utiliza como inhibidor de la corrosión, conservante para madera y como auxiliar en la industria textil. Sirve como oxidante, que se utiliza para preparar ácidos carboxílicos y cetonas a partir de alcoholes primarios y secundarios respectivamente. Además, se utiliza como material de partida para preparar otros compuestos de cromo y como catalizador en la síntesis orgánica, especialmente en productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos, ácidos fuertes, materiales combustibles y metales en polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium chromate tetrahydrate |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.73 |
| Número UN | UN3288 |
| Índice Merck | 14,8601 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.04 (161.97 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Mostrar más |