Learn More
Cromato de sodio tetrahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488107 100 g 100 g
11498107 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17499.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-82-9 | CrH8Na2O8 | 234.032 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El cromato de sodio tetrahidrato se utiliza como inhibidor de la corrosión, conservante para madera y como auxiliar en la industria textil. Sirve como oxidante, que se utiliza para preparar ácidos carboxílicos y cetonas a partir de alcoholes primarios y secundarios respectivamente. Además, se utiliza como material de partida para preparar otros compuestos de cromo y como catalizador en la síntesis orgánica, especialmente en productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos, ácidos fuertes, materiales combustibles y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-82-9
Fórmula molecular CrH8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 234.032
Número MDL MFCD00149167
Clave InChI AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
Nombre IUPAC disodio;dioxido(dioxo)cromo;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chromate tetrahydrate
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,8601
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04 (161.97 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 2.73