Learn More
Clorato de sodio, ACS, 99,0 % mín., Alfa Aesar™
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
46.30€ - 296.00€
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | ClNaO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 106.44 |
| Número MDL | MFCD00003479 |
| Clave InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| Nombre IUPAC | sodio;clorato |
| SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11448600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.22 |
100g |
46.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11458600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.36 |
500g |
96.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11468600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.A3 |
296.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Especificaciones
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodio;clorato | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium chlorate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate