Learn More
Clorato de sodio, ACS, 99,0 % mín., Alfa Aesar™
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044408.36
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11458600
  • 96.90€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
sodio;clorato
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Sodium chlorate
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
ACS
2.5 g/cm3 at 20°C
For analysis ACS
500g
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodio;clorato
516902
106.45
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos