Learn More
Clorato de sodio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468600 2 kg 2 Kg
11448600 100 g 100 g
11458600 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11468600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044408.A3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
Sodium chlorate is used to prepare chlorine dioxide in the pulp and paper industry. It is utilized for bleaching the wood pulp in order to make environmentally friendly and quality white paper products. It is also used to produce other perchlorate compounds in the industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-09-9
Fórmula molecular ClNaO3
Peso molecular (g/mol) 106.44
Número MDL MFCD00003479
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorate
Punto de fusión 248°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Incolora
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 kg
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Densidad 2.5
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
Nombre IUPAC sodio;clorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.45
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS