Learn More
Clorato de sodio, 99 % mín., Alfa Aesar™
35.60€ - 176.65€
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | ClNaO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 106.44 |
| Número MDL | MFCD00003479 |
| Clave InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| Nombre IUPAC | sodio;clorato |
| SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11377857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.22 |
100g |
35.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11367857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.A1 |
1kg |
52.20€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11387857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.D9 |
5 x 1kg |
196.00€ 176.65€ / 5 Kg Ahorro 19.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Especificaciones
| Sodium chlorate | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| Odorless | |
| 2.5 g/cm3 |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodio;clorato | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Colorless granules |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes