Learn More
Clorato de sodio, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377857 100 g 100 g
11367857 1 kg 1 Kg
11387857 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11377857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014267.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7775-09-9 ∣ ClNaO3 ∣ 106.44 g/mol
Sodium chlorate is used to prepare chlorine dioxide in the pulp and paper industry. It is utilized for bleaching the wood pulp in order to make environmentally friendly and quality white paper products. It is also used to produce other perchlorate compounds in the industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-09-9
Fórmula molecular ClNaO3
Peso molecular (g/mol) 106.44
Número MDL MFCD00003479
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Nombre IUPAC sodio;clorato
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorate
Punto de fusión 248°C
Color Incolora
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Aspecto Colorless granules
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Densidad 2.5 g/cm3
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.45
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded