Learn More
Clorato de sodio, 99 % mín., Alfa Aesar™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014267.A1
Cantidad 1kg
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11367857
  • 52.20€ / 1 Kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
sodio;clorato
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Sodium chlorate
1kg
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodio;clorato
516902
106.45
Colorless granules
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
Odorless
2.5 g/cm3
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos