Learn More
Sodium Channel inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16499327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499327 5 mg 5 miligramos
16482857 50 mg 50 miligramos
16436906 100 mg 100 miligramos
16416788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15736
MedChemExpress Sodium Channel inhibitor1, one of 3-Oxoisoindoline-1-carboxamides, is a novel and selective voltage-gated sodium channel for pain treatment.
Sodium Channel inhibitor1, one of 3-Oxoisoindoline-1-carboxamides, is a novel and selective voltage-gated sodium channel for pain treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Channel inhibitor 1
CAS 1198117-23-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19F4N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (211.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1N(CCC2=NC=CC=C2)C(C3=C1C(F)=CC=C3)=O)NCC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 473.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.42
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation