Learn More
Decahidrato de carbonato sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5% (ex subst. seco), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15691290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691290 50 kg 50 Kg
15671290 1 kg 1 Kg
15681290 2.5 kg 2.50 Kg
15601300 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15691290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1341450KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea, E500, 99,5-100,5 % (sustancia seca)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate decahydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex subst.)
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,5 a 100,5%
Fórmula lineal Na2CO3 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14
Porcentaje de pureza Del 99,5 al 100,5% (expor subst.)
Grado puriss.
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 1.460 g/cm3