Learn More
Solución de arsénico sódico, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970884 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12970884 500 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12970884 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 049 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Arsenite Solution
Envase Frasco
CAS 7784-46-5
Fórmula molecular AsNaO2
Concentración 0.1 M
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
Peso molecular (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:29678
Grado Eu. Ph. Referencia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium arsenite 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005800
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .