Learn More
Trihidrato de acetato sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99,0-101,0% (cálculo a la sustancia seca), ≤0,00002% Al, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 6 x 1 kg |
| Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08 |
| Porcentaje de pureza | 99,0 a 101,0% (cálculo a la sustancia seca) |
| Grado | puriss. |
| Punto de ignición | 1112 °F |