Learn More
Trihidrato de acetato sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99,0-101,0% (cálculo a la sustancia seca), ≤0,00002% Al, Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136,08g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 a 101% (cálculo a la sustancia seca) |
| Grado | puriss. |
| Show More |