Learn More
Trihidrato de acetato sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99,0-101,0% (cálculo a la sustancia seca), ≤0,00002% Al, Solstice
Código de producto. 15632720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15632720 25 kg 25 Kg
15612720 1 kg 1 Kg
15622720 2.5 kg 2.50 Kg
15642720 5 kg 5 Kg
15652720 6 x 1 kg paquete de 6
15662720 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15632720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2502225KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0% (cálculo a la sustancia seca), ≤0,00002% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate trihydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (cálculo a la sustancia seca), ≤0.00002% Al
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 a 101.0%
Fórmula lineal CH3COONa · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 99,0 a 101,0% (cálculo a la sustancia seca)
Grado puriss.
Punto de ignición 1112 °F
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 1.45 g/cm3