Learn More
Solución tampón de acetato sódico de pH 4,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12910684 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12910684 1000mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910684 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 037 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Intervalo de pH 4,5
Formulario Líquido
Cantidad 1000mL
Tipo de producto Tampón