Learn More
Acetato de sodio-13C,D3, TRC
Código de producto. 30423321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423321 100 mg 100 miligramos
30410474 50 mg 50 miligramos
30418444 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS960210100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102212-93-1
Fórmula molecular C13CD3NaO2
Peso molecular (g/mol) 86.04
Sinónimo Acetic-1-13C-2,2,2-d3 Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-trideuterioacetato
SMILES [2H]C([2H])([13C](O[Na])=O)[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate-13C,D3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0253