Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Número UN | 1993 |
| Tipo | Solución estándar de elemento único de llama |
| Solvent or Matrix | 12% de etanol |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Sodium (Na) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .