Learn More
Sodio 3-Mercapto-1-propanosulfonato (>90%), TRC
Código de producto. 30410130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410130 250 g 250 g
30428481 100 g -
30416065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS808783250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17636-10-1
Fórmula molecular C3H7NaO3S2
Peso molecular (g/mol) 178.21
Sinónimo 3-Mercapto-1-propanesulfonic Acid monosodium Salt, 3-Mercaptopropanesulfonic Acid, Sodium Salt, Asta 7100, MPS, Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropylsulfonate, Sodium gamma-mercaptopropanesulfonate
Nombre IUPAC sodio; 3-sulfanilpropano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9734